Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 19-161 of Human TREM-2 The Recombinant Human TREM-2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TREM-2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_061838 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT |
| Peso molecular | 20.4kDa |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,05 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | TREM2, 19-161aa, Human, His tag, E.coli MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMHN TTVFQGVAGQ SLQVSCPYDS MKHWGRRKAW CRQLGEKGPC QRVVSTHNLW LLSFLRRWNG STAITDDTLG GTLTITLRNL QPHDAGLYQC QSLHGSEADT LRKVLVEVLA DPLDHRDAGD LWFPGESESF EDAHVEHSIS R |
| Requisitos de almacenamiento | −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |