missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-425 of Human TANK The Recombinant Human TANK Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TANK Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001186064 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2 M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT |
| ID de gen (Entrez) | 10010 |
| Peso molecular | 50.2kDa |
| Nombre | TANK Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | TANK, 1-425aa Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDKNIGE QLNKAYEAFR QACMDRDSAV KELQQKTENY EQRIREQQEQ LSLQQTIIDK LKSQLLLVNS TQDNNYGCVP LLEDSETRKN NLTLDQPQDK VISGIAREKL PKVRRQEVSS PRKETSARSL GSPLLHERGN IEKTFWDLKE EFHKICMLAK AQKDHLSKLN IPDTATETQC SVPIQCTDKT DKQEALFKPQ AKDDINRGAP SITSVTPRGL CRDEEDTSFE SLSKFNVKFP PMDNDSTFLH STPERPGILS PATSEAVCQE KFNMEFRDNP GNFVKTEETL FEIQGIDPIA SAIQNLKTTD KTKPSNLVNT CIRTTLDRAA CLPPGDHNAL YVNSFPLLDP SDAPFPSLDS PGKAIRGPQQ PIWKPFPNQD SDSVVLSGTD SELHIPRVCE FCQAVFPPSI TSRGDFLRHL NSHFNGET |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?