Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Preprotachykinin-1 His Protein
Código de producto. 18795273 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18795273 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18795273 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP222846
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 20-129 of Human Substance P The Recombinant Human Substance P Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Substance P Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,1 mg
Requisitos de almacenamiento −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Alias de gen Hs0.2563, NK2, NKNA, NPK, PPT, protachykinin-1, TAC1, TAC2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE
Expresión Preprotachykinin-1