missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-372 of Human PARD6B The Recombinant Human PARD6B Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PARD6B Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_115910 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M UREA, 20% glycerol, 0.2 M NaCl |
| ID de gen (Entrez) | 84612 |
| Peso molecular | 43.6kDa |
| Nombre | PARD6B Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,02 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | PARD6B, 1-372aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNRSHRH GAGSGCLGTM EVKSKFGAEF RRFSLERSKP GKFEEFYGLL QHVHKIPNVD VLVGYADIHG DLLPINNDDN YHKAVSTANP LLRIFIQKKE EADYSAFGTD TLIKKKNVLT NVLRPDNHRK KPHIVISMPQ DFRPVSSIID VDILPETHRR VRLYKYGTEK PLGFYIRDGS SVRVTPHGLE KVPGIFISRL VPGGLAQSTG LLAVNDEVLE VNGIEVSGKS LDQVTDMMIA NSRNLIITVR PANQRNNVVR NSRTSGSSGQ STDNSLLGYP QQIEPSFEPE DEDSEEDDII IEDNGVPQQI PKAVPNTESL ESLTQIELSF ESGQNGFIPS NEVSLAAIAS SSNTEFETHA PDQKLLEEDG TIITL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?