missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 79-534 of Human LPCAT1 The Recombinant Human LPCAT1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human LPCAT1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_079106 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1 M UREA, 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 79888 |
| Peso molecular | 53.4kDa |
| Nombre | LPCAT1 Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,02 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | LPCAT1, 79-534aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSAEKEPE QPPALWRKVV DFLLKAIMRT MWFAGGFHRV AVKGRQALPT EAAILTLAPH SSYFDAIPVT MTMSSIVMKA ESRDIPIWGT LIQYIRPVFV SRSDQDSRRK TVEEIKRRAQ SNGKWPQIMI FPEGTCTNRT CLITFKPGAF IPGAPVQPVV LRYPNKLDTI TWTWQGPGAL EILWLTLCQF HNQVEIEFLP VYSPSEEEKR NPALYASNVR RVMAEALGVS VTDYTFEDCQ LALAEGQLRL PADTCLLEFA RLVRGLGLKP EKLEKDLDRY SERARMKGGE KIGIAEFAAS LEVPVSDLLE DMFSLFDESG SGEVDLRECV VALSVVCRPA RTLDTIQLAF KMYGAQEDGS VGEGDLSCIL KTALGVAELT VTDLFRAIDQ EEKGKITFAD FHRFAEMYPA FAEEYLYPDQ THFESCAETS PAPIPNGFCA DFSPENSDAG RKPVRKKLD |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?