missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-184 of Human IMP3 The Recombinant Human IMP3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IMP3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_060755 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA, 10% glycerol |
| ID de gen (Entrez) | 55272 |
| Peso molecular | 24kDa |
| Nombre | IMP3 Protein |
| Método de purificación | SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Fuente | E. Coli |
| Inmunógeno | IMP3, 1-184aa Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVRKLKF HEQKLLKQVD FLNWEVTDHN LHELRVLRRY RLQRREDYTR YNQLSRAVRE LARRLRDLPE RDQFRVRASA ALLDKLYALG LVPTRGSLEL CDFVTASSFC RRRLPTVLLK LRMAQHLQAA VAFVEQGHVR VGPDVVTDPA FLVTRSMEDF VTWVDSSKIK RHVLEYNEER DDFDLEA |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?