missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human HMGN1/HMG14 His Protein

Código de producto. 18234892 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18234892 0,05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18234892 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP141146

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-100 of Human HMGN1/HMG14 The Recombinant Human HMGN1/HMG14 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HMGN1/HMG14 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_004956
Para utilizar con (aplicación) ELISA, SDS-PAGE
Formulación 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 20% glycerol, 0.1 M NaCl, 0.1mM PMSF
ID de gen (Entrez) 3150
Peso molecular 11.7kDa
Nombre HMGN1/HMG14 Protein
Método de purificación Protein
Cantidad 0,05 mg
Fuente E. Coli
Inmunógeno MGN1, 1-100aa, Human, His tag, E.coli (NP_004956).
Requisitos de almacenamiento −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.