missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-392 of Human Alix The Recombinant Human Alix Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Alix Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q8WUM4 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Western Blot |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT |
| ID de gen (Entrez) | 10015 |
| Peso molecular | 45.8kDa |
| Nombre | Alix Protein |
| Método de purificación | Protein |
| Inmunógeno | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATFISVQLK KTSEVDLAKP LVKFIQQTYP SGGEEQAQYC RAAEELSKLR RAAVGRPLDK HEGALETLLR YYDQICSIEP KFPFSENQIC LTFTWKDAFD KGSLFGGSVK LALASLGYEK SCVLFNCAAL ASQIAAEQNL DNDEGLKIAA KHYQFASGAF LHIKETVLSA LSREPTVDIS PDTVGTLSLI MLAQAQEVFF LKATRDKMKD AIIAKLANQA ADYFGDAFKQ CQYKDTLPKE VFPVLAAKHC IMQANAEYHQ SILAKQQKKF GEEIARLQHA AELIKTVASR YDEYVNVKDF SDKINRALAA AKKDNDFIYH DRVPDLKDLD PIGKATLVKS TPVNVPISQK FTDLFEKMVP VSVQQSLAAY NQRKADLVNR SIAQMREATT LA |
| Requisitos de almacenamiento | −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?