missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-181 of Human ARF1 The Recombinant Human ARF1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human ARF1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1.0mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT |
| ID de gen (Entrez) | 375 |
| Peso molecular | 22.8kDa |
| Método de purificación | Protein |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Fuente | Human |
| Inmunógeno | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNIFANLFK GLFGKKEMRI LMVGLDAAGK TTILYKLKLG EIVTTIPTIG FNVETVEYKN ISFTVWDVGG QDKIRPLWRH YFQNTQGLIF VVDSNDRERV NEAREELMRM LAEDELRDAV LLVFANKQDL PNAMNAAEIT DKLGLHSLRH RNWYIQATCA TSGDGLYEGL DWLSNQLRNQ K |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?