Learn More
Micronova™ Fregona NovaKnit™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13198715 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster
Poliéster, Polyester
Capacidad:
12 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Material Capacidad unitSize
13198715 Poliéster 12 oz paquete de 24
13118725 Poliéster, Polyester 12 oz paquete de 24
2 options
Código de producto. 13198715
Marca: Micronova™ MP523112W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Bastidor MH, MHC o QDMH con mango de la serie SSU
Una fregona con tiras tubulares tejidas absorbente y engañosamente sólida para la limpieza y recogida de líquidos en entornos críticos y controlados. Disponible en una selección de tejidos duraderos y reutilizables.
Las fregonas NovaKnit™ de Micronova presentan un diseño único en estrías y de tiras enlazadas que no deja pelusas y altamente absorbente. Disponible en 100 % poliéster o en una mezcla de 75 % poliéster y 25 % nailon para aplicaciones que requieren mayor absorbencia.
  • Fregona para suelos de tiras tubulares y resistente
  • Para limpieza y recogida de líquidos en entornos controlados
  • Tiras estriadas absorbentes que no dejan pelusas
  • Diseño enlazado sin bordes expuestos
  • Tejido duradero y de estructura sólida
    • 100 % poliéster o mezcla de 75 % poliéster y 25 % nailon
  • Más absorbentes y duraderas que los modelos de sala limpia tradicionales
  • Para su uso con el mango MH-1 o el mango de acero inoxidable de la serie SSU con el adaptador QDMH-1
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
El mango MH-1 MicroMop o adaptador QDMH-1 MicroMop y el mango de la serie SSU también se venden por separado.
Especificaciones
Dimensiones 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 in)
Tipo de producto Fregona de tiras
Color Blanco
Capacidad 12 oz
Longitud (imperial) 15 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 38,1 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 17,8 cm
Anchura (imperial) 7 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Mango MH-1 o acoplado al mango universal de acero inoxidable a través del adaptador QDMH-1
Para utilizar con (aplicación) Desinfección y limpieza de suelos en salas limpias y entornos controlados
Color-coded No
Material Poliéster