Learn More
Micronova™ Limpiador de salas limpias NovaHol™
BIOPHARMA
Product Code. 11982475 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 gal
Unit Size:
paquete de 4
Product Code. Volumen (imperial) Unit Size
11982475 1 gal paquete de 4
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11982475 Supplier Micronova™ Supplier No. NH1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00€
    366.43€ / paquete de 4
    Ahorro 15.57€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El detergente de bajo contenido iónico, listo para usar y de secado rápido, con alcohol isopropílico agregado, es ideal para superficies de salas blancas de vidrio, acrílico y acero inoxidable. Disponible en un frasco de pulverización de 0,94 l (0,25 gal) fácil de usar y un frasco de 3,8 l (1 gal).
El limpiador de salas limpias Micronova NovaHol™ está diseñado con un alto índice de evaporación, permitiendo la aplicación directa a una variedad de superficies, como vidrio, acrílicas, cortinas de vinilo, paredes no rígidas y acero inoxidable. La baja concentración de alcohol isopropílico en la fórmula permite su uso en superficies de vinilo y plástico.
  • Surfactante listo para usar en salas limpias
  • Fórmula de secado rápido con alcohol isopropílico añadido
  • Alta tasa de evaporación
  • Ideal para suelos conductores
  • Funciona bien con epoxi
  • Se puede aplicar directamente a varias superficies
  • Ideal para usar en superficies de vidrio, acrílicas e inoxidable en la sala limpia
  • Disponible en un frasco de pulverización de 0,94 l (0,25 gal) fácil de usar y un frasco de recarga de 3,8 l (1 gal).
  • Filtrado a 0,1 micrómetros
  • Bajo en iones móviles
  • Bajos niveles de residuos no volátiles
  • Biodegradable
  • Aclarado que no deja residuos
Specifications
Tipo de producto Tensioactivo iónico bajo filtrado (0,1 μ )
Color-coded N.º
Formulario Líquido transparente
Tipo de mango Ninguno
Línea de productos NovaClean
Scent Aroma regular
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Punto de ebullición Punto de inflamación: 25,6 °C (78,1 °F)
Instrucciones de cuidado Se debe utilizar material de guantes que sea impermeable y resistente al producto/sustancia/preparación. Durante su utilización, garantizar una buena ventilación y aspiración del lugar de trabajo y evitar la formación de aerosoles.
Certificaciones/conformidad ISO Instalación certificada 9001, NSF Clasificado - categoría A1, Certificado de Análisis
Color Transparente
Composición Detergente, alcohol isopropílico
Concentración 0.24
Tipo de recipiente Botella de recarga de 1 galón
Contenido y almacenamiento Conservar en el envase original, protegido de la luz solar directa, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, separado de materiales oxidantes y lejos de fuentes de calor. Conservar en el envase original y mantener perfectamente cerrado.
Densidad 0,8 a 20 °C (68 °F)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 6 x 12 in (15,24 x 15,24 x 30,48 cm)
Desechables Un solo uso
filtradas por Con filtro
Inflamable Sí
Para utilizar con (aplicación) Ideal para limpiar vidrio, acrílico, cortinas de vinilo y superficies de acero inoxidable para salas limpias y ambientes controlados.
Para utilizar con (equipo) Se utiliza para rellenar NH1-Q: NovaHol Botella rociadora de 1 cuarto de galón
Altura (imperial) 12 in
Altura (métrico) 30.48 cm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15.24 cm
Envase Estuche forrado de polietileno
Cantidad 4/Cs.
Resistente a Químico
Tamaño 13 x 12,5 in (ancho x alto)
Solubilidad Completamente miscible
Presión de vapor 33 mmHg a 20 °C
Volumen (imperial) 1 gal
Volumen (métrico) 3785.41 mL
Peso (imperial) 8.34 lb.
Peso (métrico) 3.79 kg
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15.24 cm
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NovaHol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol