Learn More
Micronova™ Limpiador de cristales y productos de laboratorio NovaClean™
BIOPHARMA
Product Code. 11962475 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 gal
Unit Size:
paquete de 4
Product Code. Volumen (imperial) Unit Size
11962475 1 gal paquete de 4
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11962475 Supplier Micronova™ Supplier No. NC2G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00€
    279.49€ / paquete de 4
    Ahorro 12.51€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Detergente para estaciones de trabajo y vidrio
El limpiador de vidrio y laboratorios Micronova NovaClean™ es un detergente bajo en iones, diseñado para su uso en estaciones de trabajo de salas limpias, bancos de flujo laminar, acrílicos y superficies pintadas.
  • Surfactante listo para usar en salas limpias
  • Filtrado a 0,1 micrómetros
  • Bajo en iones móviles
  • Bajos niveles de residuos no volátiles
  • Se puede aplicar directamente a varias superficies
  • Funciona bien con vidrio, acero inoxidable, epoxi, acrílicos y cortinas de vinilo
  • Ideal para suelos conductores
  • Disponible en un frasco de pulverización de 0,94 l (0,25 gal) fácil de usar y un frasco de recarga de 3,8 l (1 gal).
  • Biodegradable
  • Aclarado que no deja residuos
Specifications
Tipo de producto Surfactante bajo en iones filtrado de 0,1 μ
Color-coded N.º
Formulario Líquido
Tipo de mango Ninguno
pH 7.1
Línea de productos NovaClean
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Punto de ebullición 99 °C (210,2 °F)
Instrucciones de cuidado Evita inhalar vapor o niebla y proporciona una ventilación adecuada al usar.
Certificaciones/conformidad ISO Instalación certificada 9001; Certificado de Análisis
Color Transparente
Tipo de recipiente Botellas de 1 galón
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa.
Densidad 1,025 g/mL a 25 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 6 x 12 in
Desechables Reutilizable
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Detergente filtrado para salas limpias listo para usar, bajo en iones móviles, con aclarado que no deja residuos
Para utilizar con (equipo) Fregonas y cubos o paños y esponja
Altura (imperial) 12 in
Altura (métrico) 30.48 cm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15.24 cm
Punto de fusión 0 °C (32 °F)
Envase 4 botellas por caja forrada de poliuretano
Cantidad 4/Pk.
Resistente a El producto es químicamente estable. En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones peligrosas.
Tamaño 13 x 13 x 13 in
Presión de vapor 2,3 kPa (17,1 mmHg)
Volumen (imperial) 1 gal
Volumen (métrico) 3.79 L
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15.24 cm