Descripción
- El laminado es 75%, LDPE 25% Nylon
- Excelente para desinfectantes y soluciones de limpieza
- Ideal para la transferencia de partes de productos o de materias primas
- 3 mil de grosor
- Embalaje plano, en bolsa doble individual o embalaje a granel
- Compatible con la esterilización en autoclave con el contenido líquido
- Los revestimientos no estériles se embalan a granel: 50 por bolsa, 200 revestimientos por caja
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Revestimiento del cestillo |
| Material | LDPE, Nylon |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Dimensiones | 24 x 24 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte de productos o contención de líquidos |
| Para utilizar con (equipo) | Cubo de la serie B-7 o una caja de almacenamiento de tamaño similar |
| Altura (métrico) | 60 cm |
| Longitud (métrico) | 60 cm |
| Cantidad | 24/Pk. |
| Mostrar más |