Learn More
Micronova™ BucketLiner no estéril
BIOPHARMA
Código de producto. 13182370 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
24 x 24 in
31 x 19 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
13182370 31 x 19 in paquete de 200
32236918 24 x 24 in paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13182370 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BKL73119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    559.24€ / paquete de 200
    Ahorro 30.76€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
El BucketLiner no estéril de Micronova™ crea una barrera impermeable entre los desinfectantes fuertes y los cestillos o entre el producto y el recipiente.
  • El laminado es del 75 % LDPE, 25 % nailon
  • Excelente para desinfectantes y soluciones de limpieza
  • Ideal para la transferencia de partes de productos o de materias primas
  • 3 mil de grosor
  • Embalaje plano, en bolsa doble individual o embalaje a granel
  • Compatible con la esterilización en autoclave con el contenido líquido
  • Los revestimientos no estériles se embalan a granel: 50 por bolsa, 200 revestimientos por caja
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento del cestillo
Material LDPE y nailon
Esterilizables en autoclave No
Color Transparente
Dimensiones 31 x 19 in
Para utilizar con (aplicación) Transporte de productos o contención de líquidos
Para utilizar con (equipo) Cubo de la serie B-7 o una caja de almacenamiento de tamaño similar
Altura (métrico) 48 cm
Longitud (métrico) 75 cm
Cantidad 24/paq.