Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Conector de gancho, zinc niquelado
Código de producto. 15296976 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Varillas de 0 a 0,5 in de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15296976 Varillas de 0 a 0,5 in de diámetro cada uno
1 options
Código de producto. 15296976 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 0804130
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Conecte varillas y/o abrazaderas a su marco o construya un marco de laboratorio personalizado con este conector de gancho de zinc niquelado.
  • Úselo con 1/2 in Varillas de bastidor de 12,7 mm de diámetro.
  • Permite el montaje de dos componentes con una sola mano con un tornillo de ajuste.
Especificaciones
Tipo Conector de gancho
Para utilizar con (equipo) Varillas de 0 a 0,5 in de diámetro
Longitud (imperial) 1,9 in
Longitud (métrico) 47,24 mm
Material Zinc niquelado
Cantidad 1 unidad