Learn More
Contec™ Detergente con agua purificada NeutraKlean™, no estéril
BIOPHARMA
Código de producto. p-200055578 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Frasco de pulverización
Cantidad:
2 x 5 L
6 x 1 L
6/Paq.
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
6 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad Tamaño de la unidad
15932080 Frasco de pulverización 6/Paq. 6 litros
16406830 Frasco con tapón 6 x 1 L 6 botellas
15813157 Frasco con tapón 2 x 5 L 2 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15932080 Proveedor Contec™ N.º de proveedor FBT103NK
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Contec™ NeutraKlean es un detergente suave y poco espumante diseñado para la limpieza de salas limpias en el ámbito biosanitario. Ideal para la limpieza de bajo nivel que se requiere después del mantenimiento y para eliminar los residuos de desinfectantes y la suciedad en general.
  • El pH neutro lo hace adecuado para su uso en todas las áreas de la sala limpia, ya que no daña las superficies.
  • Filtrado a 0,2 micrómetros bajo flujo de aire de grado A en una sala limpia de grado C, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
  • La acción detergente poco espumante es idónea para usar en suelos, paredes y superficies de trabajo
  • El bajo nivel de surfactante genera pocos residuos, que se pueden eliminar fácilmente
  • El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío y proporciona una buena cobertura de la superficie
  • El sistema de protección con pulverizador y bolsa dentro de frasco evita que el contenido del frasco resulte contaminado mientras se usa
  • Los frascos se pueden vaciar completamente, por lo que no se desperdicia producto y no es necesario desechar el producto sobrante durante la vida útil del mismo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente NeutraKlean
Formulario Aerosol líquido
pH 6 a 8
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Claro
Composición Líquido
Tipo de recipiente Frasco de pulverización
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Cantidad 6/Paq.
Volumen (métrico) 1 L