Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergente con agua purificada, estéril
BIOPHARMA
Código de producto. 15507171 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Frasco de pulverización
Cantidad:
2 paq.
6 x 1 L
6/Paq.
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad Tamaño de la unidad
15507171 Frasco con tapón 2 paq. 2 botellas
15557171 Frasco de pulverización 6/Paq. 6 botellas
16615544 Frasco con tapón 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15507171 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SBC503NK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    164.66€ / paquete de 2
    Ahorro 25.34€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Contec™ NeutraKlean Es un detergente suave y de baja espuma diseñado para la limpieza de salas blancas de ciencias biológicas. Perfectos para la limpieza de bajo nivel que se requiere después del mantenimiento y para eliminar los residuos de desinfectantes y la suciedad en general.
Diseñadas para la limpieza de salas limpias en el ámbito biosanitario.
Con un pH después de la irradiación entre 6,5 y 8,0, Contec Estéril NeutraKlean Es ideal para realizar la limpieza de bajo nivel necesaria después del mantenimiento y para eliminar residuos de desinfectante y suciedad en general. El uso de un surfactante/detergente ayuda a romper la unión de partículas y suciedad a una superficie y permite que se eliminen con mayor facilidad.
El producto es 0,2 μm filtrado y llenado bajo flujo de aire de grado A y empaquetado en una sala limpia de grado C. Listo para usar, el producto está disponible en formato de spray con gatillo de 1 L o en botella con tapa y en un recipiente con tapa de 5 L para áreas más grandes. El pulverizador de 1 l está equipado con un sistema de protección de bolsa dentro de frasco que evita que el contenido del frasco se contamine durante el uso.
Los frascos se suministran en bolsas dobles para facilitar la transferencia del producto a una sala limpia farmacéutica, aisladores o RABS. Las bolsas de rotura lineal son fáciles de abrir aunque se usan guantes.
Características& Beneficios
  • El pH neutro lo hace adecuado para su uso en todas las áreas de la sala limpia, ya que no daña las superficies
  • Filtrado a 0,2 micrómetros bajo flujo de aire de grado A en una sala limpia de grado C, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
  • La acción detergente poco espumante es idónea para usar en suelos, paredes y superficies de trabajo
  • El bajo nivel de surfactante genera pocos residuos, que se pueden eliminar fácilmente
  • El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío y proporciona una buena cobertura de la superficie
  • El sistema de protección con pulverizador y bolsa dentro de frasco evita que el contenido del frasco resulte contaminado mientras se usa
  • Los frascos se pueden vaciar completamente, por lo que no se desperdicia producto y no es necesario desechar el producto sobrante durante la vida útil del mismo
  • Envase en bolsa doble con rotura lineal para que sea fácil de abrir incluso con guantes
  • El recipiente con tapón es ideal para áreas más grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente con agua purificada
Formulario Líquido
pH Desde 6 hasta 8
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Color Transparente
Composición Peróxido de hidrógeno y agua purificada (EP)
Concentración Óxido de amina al 0,3 % en agua purificada (EP)
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Esteriliza contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas
Cantidad 2 paq.
Volumen (métrico) 5 L