Descripción
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
El Micronova MZone™ FlatMop™ Las fundas para mopa se adaptan al modelo 360° girar SlimLine™ Adaptador, que se puede bloquear a 180° Para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporciona una excelente absorbencia, limpieza eficaz y dispersión desinfectante para la limpieza especializada. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
- Fundas de recambio de mopa plano deslizantes
- Deslícese sobre los adaptadores sin necesidad de ningún accesorio
- Se puede quitar fácilmente tirando de la Micronova pestaña
- El interior de espuma abundante permite un tiempo óptimo de depósito/permanencia del desinfectante
- Interiores de espuma de poliuretano del poliéster completamente recubiertos de tela
- Disponible en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
- NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
- Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
- PolyMesh —100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de fregado suave.
- Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
- Las fundas de 22 cm (9 in) son perfectas para áreas pequeñas, zonas de paso, aisladores y equipos
- Las fundas de 35 cm (14 in) y 45 cm (18 in) son ideales para suelos, paredes, techos y rincones de difícil acceso
- Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
- La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) |
| Tipo de producto | Funda de fregona de cabezal plano |
| Modelo | MZSM11-18S |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 45,7 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 12,7 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Mostrar más |