Learn More
Micronova™ Funda de mopa MZone™ FlatMop™
Código de producto. 13167556 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster, 100 % poliéster texturizado
Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior
Poliéster, Espuma de uretano, Polysorb
Poliéster, Polysorb
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones unitSize
13167556 Poliéster, Espuma de uretano, Polysorb 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) paquete de 24
15820510 Poliéster, Espuma de uretano, Polysorb 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in) paquete de 24
13107556 Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) paquete de 24
13197546 Poliéster, Polysorb 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) paquete de 50
13157556 Poliéster, 100 % poliéster texturizado 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) paquete de 50
15840510 Poliéster, Espuma de uretano, Polysorb 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13167556 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MZSM119S
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Estas fundas de recambio de mopa plano con extracción deslizante mediante lengüetas son ideales para limpiar y desinfectar todas las superficies y equipos de las salas limpias. Disponible en una selección de tejidos para cubrir las necesidades de limpieza
El Micronova MZone™ FlatMop™ Las fundas para mopa se adaptan al modelo 360° girar SlimLine™ Adaptador, que se puede bloquear a 180° Para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporciona una excelente absorbencia, limpieza eficaz y dispersión desinfectante para la limpieza especializada. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
  • Fundas de recambio de mopa plano deslizantes
  • Deslícese sobre los adaptadores sin necesidad de ningún accesorio
  • Se puede quitar fácilmente tirando de la Micronova pestaña
  • El interior de espuma abundante permite un tiempo óptimo de depósito/permanencia del desinfectante
  • Interiores de espuma de poliuretano del poliéster completamente recubiertos de tela
  • Disponible en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
    • NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
    • Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
    • PolyMesh —100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de fregado suave.
  • Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
    • Las fundas de 22 cm (9 in) son perfectas para áreas pequeñas, zonas de paso, aisladores y equipos
    • Las fundas de 35 cm (14 in) y 45 cm (18 in) son ideales para suelos, paredes, techos y rincones de difícil acceso
  • Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
Tipo de producto Funda de fregona de cabezal plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Funda PolySorb para SnapMop™
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster, Espuma de uretano, Polysorb