Learn More
Micronova™ Fundas de fregona irradiadas MZone™ FlatMop™
Código de producto. 32236950 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior
Poliéster, Espuma de uretano, Polysorb
Smooth Polyester, Espuma de uretano, Poliéster
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones Tamaño de la unidad
32236950 Smooth Polyester, Espuma de uretano, Poliéster 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) paquete de 24
15830510 Poliéster, Espuma de uretano, Polysorb 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in) paquete de 24
15810510 Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) paquete de 24
15850510 Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) paquete de 24
15860510 Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 32236950 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MZSM5614SIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00€
    393.19€ / paquete de 24
    Ahorro 79.81€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Estas fundas irradiadas para fregona de cabeza plana, deslizables y con lengüeta de extracción son ideales para la limpieza y desinfección de todas las superficies y equipos de sala limpia, ISO 5 a 9. Disponibles en diferentes tejidos de poliéster lisos o
Las Micronova MZone™ FlatMop™ cubiertas irradiadas para fregonas se ajustan al adaptador giratorio SlimLine™ de 360° grados, que puede bloquearse a 180° grados para una limpieza más controlada en zonas asépticas, de ISO 5 a 9. Una variedad de opciones de tela proporciona excelente absorción, limpieza eficaz y dispersión de desinfectantes para limpieza especializada. Disponibles en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde limpieza de equipos hasta una gran sala de producción.
  • Fundas de fregona plana irradiadas y deslizables
  • Deslícese sobre los adaptadores sin necesidad de ningún accesorio
  • Se puede eliminar fácilmente tirando de la Micronova pestaña
  • El interior de espuma abundante permite un tiempo óptimo de depósito/permanencia del desinfectante
  • Interiores de espuma de poliuretano del poliéster completamente recubiertos de tela
  • Disponible en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
    • NovaPoly — El poliéster tejido 100% liso proporciona una excelente dispersión de desinfectantes
    • PoliSorb: — poliéster texturizado al 100 % para eliminar residuos y dispersar el desinfectante
  • Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
    • Las fundas de 22 cm (9 in) son perfectas para áreas pequeñas, zonas de paso, aisladores y equipos
    • Las fundas de 35 cm (14 in) y 45 cm (18 in) son ideales para suelos, paredes, techos y rincones de difícil acceso
  • Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
Tipo de producto Funda de fregona de cabezal plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 35.6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12.7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/Cs.
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Smooth Polyester, Espuma de uretano, Poliéster