Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Soporte de montaje para EasyLED Spotlight Plus y KL300LED
Código de producto. 11796718 Tienda Schott Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Base 158.340
Columna de 25 mm de diámetro
Columna de 30 mm de diámetro
Columna de 32 mm de diámetro
Columna de 35 mm de diámetro
Zeiss Puesto K, Puesto M
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11796718 Columna de 25 mm de diámetro cada uno
15713012 Columna de 30 mm de diámetro 1 unidad
11756728 Columna de 32 mm de diámetro cada uno
13470260 Columna de 35 mm de diámetro cada uno
15723012 Zeiss Puesto K, Puesto M 1 unidad
11358330 Base 158.340 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11796718 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 120225
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte de montaje permite el funcionamiento ergonómico de Easy LED Spotlight y KL300LED. Conecte directamente al microscopio mediante el adaptador de columna.
  • Conecta el EasyLED Spotlight Plus o KL300LED a la columna, base o base del microscopio.
Especificaciones
Tipo Adaptador de montaje
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Columna de 25 mm de diámetro