Learn More
Motic™ Moticam Cámara X5 Plus
Código de producto. 17654505
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de sensores:
CMOS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de sensores unitSize
17654505 CMOS cada uno
1 options
Código de producto. 17654505 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100600101322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00€
    518.00€ / paquete de 1
    Ahorro 54.00€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Moticam X5 Plus es una cámara WiFi con transmisión de alta resolución. Creando su propia señal WiFi, simplemente conéctese con su Android o iOS dispositivo y vea, capture o edite imágenes en vivo desde su microscopio con nuestro programa gratuito MotiConnect aplicación.
  • Montura C para lente
  • MotiConnect El software está disponible para descarga gratuita (con actualizaciones gratuitas incluidas)
  • Modos de visualización en vivo: 1920 x 1080 px, 1280 x 720 px
Especificaciones
Tipo Cámara WiFi
Incluye Adaptador de anillo CS, lente enfocable, adaptadores de ocular de 30 mm y 38 mm, USB Cable 2.0, Motic™ Portaobjetos de calibración de 4 puntos, tubo macro, Motic™ Imágenes Plus 3.0 PC/OSX/Linux
Tipos de sensores CMOS
Tamaño 1,9 cm (1 x 3 in)
Frecuencia (frecuencia de cuadros) 30 fps