Learn More
Motic™ Cámara digital USB MOTICAM S1 de 1,2 MP para microscopía
Código de producto. 16689991
Cambiar vista
Click to view available options
Píxeles:
MP 1.2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Píxeles Tamaño de la unidad
16689991 MP 1.2 cada uno
1 options
Código de producto. 16689991 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100600101081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    450.00€ / paquete de 1
    Ahorro 42.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Cámara digital USB sCMOS Moticam S1 diseñada con tecnología de sensor retroiluminado para una rápida transferencia de datos. Simplemente conéctelo a su microscopio trinocular y digitalice fácilmente sus muestras con el software Motic Images Plus 3.0 inclu
  • Tecnología de sensor retroiluminado
  • Sensor sCMOS tamaño 8,47 mm (1/3 pulg.)
  • Resolución de captura: 1,2 MP
  • Modo de visualización en tiempo real a través de USB: 1280 x 960, 640 x 480 píxeles
  • Frecuencias de imágenes rápidas: 1280 x 960 a 120 fps, 640 x 480 a 240 fps
  • Interfaz USB 3.1
  • Software Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux incluido
  • Funciones del software: Captura de imágenes fijas y vídeo, medición de imágenes fijas y en tiempo real, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición manual y automática, sistema de calibración de objetivos individuales.
  • Accesorios incluidos: adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 para Windows/OSX/Linux
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado EMC CE
Compatibilidad (sistema operativo) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux o superior
Tipos de conector USB 3,1
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de pantalla USB 3,1
Para utilizar con (equipo) Cualquier microscopio trinocular o estereomicroscopio
Incluye Adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 para PC/OSX/Linux
Memoria Sin memoria, las imágenes se guardan en un ordenador
Píxeles MP 1.2
Cantidad 1
Accesorios necesarios El adaptador de montaje en C se debe adquirir por separado
Resolución 1280 x 960, 640 x 480 píxeles
Tipos de sensores sCMOS.1,9 cm (1 x 3 pulg)
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C, sin condensación
Tensión 5 V (desde el puerto USB)
Garantía 2 años