Learn More
Motic™ Cámara digital USB MOTICAM Pro S5 Lite de 5,0 MP para microscopía (hasta 88,4 fps)
Código de producto. 16523894
Cambiar vista
Click to view available options
Píxeles:
MP 5.0
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Píxeles Tamaño de la unidad
16523894 MP 5.0 cada uno
1 options
Código de producto. 16523894 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100600101101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00€
    1221.00€ / paquete de 1
    Ahorro 129.00€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Cámara digital USB sCMOS Moticam Pro S5 Lite diseñada con tecnología de sensor retroiluminado para una rápida transferencia de datos. Simplemente conéctelo a su microscopio trinocular y digitalice fácilmente sus muestras con el software Motic Images Plus
  • Tecnología de sensor retroiluminado
  • Sensor sCMOS tamaño 8,47 mm (2/3 pulg.)
  • Resolución de captura: 5 MP
  • Modo de visualización en tiempo real a través de USB: 2448 x 2048, 1224 x 1024 píxeles
  • Frecuencias de imágenes rápidas: 2448 x 2048 a 37,5 fps, 2024 x 1024 a 88,4 fps
  • Interfaz USB 3.1
  • Software Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux incluido
  • Funciones del software: Captura de imágenes fijas y vídeo, medición de imágenes fijas y en tiempo real, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición manual y automática, sistema de calibración de objetivos individuales.
  • Accesorios incluidos: adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 para Windows/OSX/Linux
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado EMC CE
Compatibilidad (sistema operativo) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux o superior
Tipos de conector USB 3,1
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo de pantalla USB 3,1
Para utilizar con (equipo) Cualquier microscopio trinocular o estereomicroscopio
Incluye Adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, portaobjetos de calibración de 4 puntos Motic, Motic Images Plus 3.0 para PC/OSX/Linux
Memoria Sin memoria, las imágenes se guardan en un ordenador
Píxeles MP 5.0
Cantidad 1
Accesorios necesarios El adaptador de montaje en C se debe adquirir por separado
Resolución 2448 x 2048, 1224 x 1024 píxeles
Tipos de sensores sCMOS.1,9 cm (2 x 3 pulg)
Garantía 2 años