Learn More
Motic™ Moticam A5
Código de producto. 17857960
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de sensores:
sCMOS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de sensores Tamaño de la unidad
17857960 sCMOS cada uno
1 options
Código de producto. 17857960 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100600101302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    431.00€ / paquete de 1
    Ahorro 41.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Una herramienta ideal para quienes necesitan mantenerse flexibles, la Moticam A5 tiene una resolución alta por encima de Full HD manteniendo estables los 30 fps. Tome fotografías nítidas para documentación y presentaciones públicas.
  • Montura C para lente
  • MotiConnect El software está disponible para descarga gratuita (con actualizaciones gratuitas incluidas)
  • Modos de visualización en vivo: 2592 x 1944 px, 2048 x 1536 px, 1920 x 1080 px
Especificaciones
Tipo Cámara
Línea de productos Moticam A
Incluye Lente enfocable, adaptadores de ocular de 30 mm y 38 mm, portaobjetos de calibración, tubo de visualización macro, anillo en C, USB Cable, tapa antipolvo
Tipos de sensores sCMOS
Tamaño 1/2,8 in
Frecuencia (frecuencia de cuadros) 30 fps