Learn More
Motic™ Moticam A2
Código de producto. 17847960
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de sensores:
sCMOS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de sensores Tamaño de la unidad
17847960 sCMOS cada uno
1 options
Código de producto. 17847960 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100600101192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    324.00€ / paquete de 1
    Ahorro 49.00€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Dése una ventaja en la microscopía digital con 30 fps constantes y una resolución de 1080p. El Moticam A2 es una excelente opción para cualquiera que quiera comenzar su viaje hacia la imagenología en vivo y compartir sus descubrimientos.
  • Modos de visualización en vivo: 1920 x 1080 px, 1280 x 720 px
  • Montura C para lente
  • MotiConnect El software está disponible para descarga gratuita (con actualizaciones gratuitas incluidas)
Especificaciones
Tipo Cámara
Línea de productos Moticam A
Incluye Lente enfocable, adaptadores de ocular de 30 mm y 38 mm, portaobjetos de calibración, tubo de visualización macro, anillo en C, USB Cable, tapa antipolvo
Tipos de sensores sCMOS
Tamaño 1/3,1 in
Frecuencia (frecuencia de cuadros) 30 fps