Learn More
Motic™ Moticam A1
Código de producto. 17867960
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de sensores:
sCMOS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de sensores Tamaño de la unidad
17867960 sCMOS cada uno
1 options
Código de producto. 17867960 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100600101412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.66€
    222.00€ / paquete de 1
    Ahorro 35.66€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El Moticam A1 es ideal para principiantes y entusiastas avanzados que buscan un instrumento de microscopio digital asequible. Captura todo lo que necesitas a 720p y trabaja a una velocidad de cuadro constante con todos los accesorios incluidos.
  • Montura C para lente
  • MotiConnect El software está disponible para descarga gratuita (con actualizaciones gratuitas incluidas)
  • Modos de visualización en vivo: 1280 x 720 px, 1024 x 768 px
Especificaciones
Tipo Cámara
Línea de productos Moticam A
Incluye Lente enfocable, adaptadores de ocular de 30 mm y 38 mm, portaobjetos de calibración, tubo de visualización macro, anillo en C, USB Cable, tapa antipolvo
Tipos de sensores sCMOS
Tamaño 1/3,1 in
Frecuencia (frecuencia de cuadros) 30 fps