Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico multicanal mLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10366852 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 30 a 300 μl
Incrementos:
0,01μL
0,1 μl
0,2 μl
Precisión:
1,00 a 0,25
1,50 a 0,25
4,00 a 1,00
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Volumen (métrico) Incrementos Precisión unitSize
10366852 12 De 30 a 300 μl 0,2 μl 1,00 a 0,25 1 PCS
10346902 8 De 30 a 300 μl 0,2 μl 1,00 a 0,25 1 PCS
10091332 8 De 0,5 to 10 μl 0,01μL 4,00 a 1,00 1 PCS
10500663 8 5 a 100 μL 0,1 μl 1,50 a 0,25 1 PCS
10681993 12 De 0,5 to 10 μl 0,01μL 4,00 a 1,00 1 PCS
10683703 12 5 a 100 μL 0,1 μl 1,50 a 0,25 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10366852 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 725240
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una excelente precisión en series de pipeteo prolongadas. Sartorius mLINE™ El pipeteador mecánico multicanal es la opción más avanzada y ergonómica para los usuarios preocupados por la calidad que realizan pipeteo manual repetitivo. Los modelos multicanal cubren todo el rango de volumen de 0,1 μ 1 a 10 ml.
La pipeta mecánica altamente avanzada proporciona una precisión y exactitud sin esfuerzo
  • Resultados uniformes, incluso en series de pipeteo largas
  • Mecanismo Optiload para un sellado perfecto de la punta y una expulsión de la punta sin esfuerzo
  • Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
  • El ajuste de volumen en un solo paso con el botón de bloqueo de volumen evita el volumen accidental cambio
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Alta resistencia química y resistencia UV
Ligero, cómodo y fácil de usar
  • Recomendado frecuentemente por funcionarios de salud y seguridad
  • Excelente ergonomía para proteger de lesiones por esfuerzo repetitivo en manos, brazos y hombros
  • Las fuerzas necesarias de pipeteo y de expulsión de puntas de filtro son excepcionalmente ligeras
  • Pantalla transparente y fácil de leer con números grandes y pequeños incrementos
  • Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
  • Fácil de mantener; solo 2-3 piezas para desmontar y limpiar
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Del 2 al 0,6%
Certificaciones/conformidad ISO 9001/13485, ISO 14001
Puntas compatibles Sartorius Consejos
Espaciado de las puntas ajustable Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Naranja
Desechables Reutilizables
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 12
Línea de productos mLINE
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 30 a 300 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incrementos 0,2 μl
Precisión 1,00 a 0,25
Garantía 2 años