Learn More
Sartorius Pipeteador mecánico multicanal mLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10346902 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 30 a 300 μl
Incrementos:
0,01μL
0,1 μl
0,2 μl
Precisión:
1,00 a 0,25
1,50 a 0,25
4,00 a 1,00
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Volumen (métrico) Incrementos Precisión unitSize
10346902 8 De 30 a 300 μl 0,2 μl 1,00 a 0,25 1 PCS
10091332 8 De 0,5 to 10 μl 0,01μL 4,00 a 1,00 1 PCS
10500663 8 5 a 100 μL 0,1 μl 1,50 a 0,25 1 PCS
10681993 12 De 0,5 to 10 μl 0,01μL 4,00 a 1,00 1 PCS
10683703 12 5 a 100 μL 0,1 μl 1,50 a 0,25 1 PCS
10366852 12 De 30 a 300 μl 0,2 μl 1,00 a 0,25 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10346902 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 725140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00€
    1050.00€ / paquete de 1
    Ahorro 705.00€
    40% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una excelente precisión en series de pipeteo prolongadas. Sartorius mLINE™ El pipeteador mecánico multicanal es la opción más avanzada y ergonómica para los usuarios preocupados por la calidad que realizan pipeteo manual repetitivo. Los modelos multicanal cubren todo el rango de volumen de 0,1 μ 1 a 10 ml.
La pipeta mecánica altamente avanzada proporciona una precisión y exactitud sin esfuerzo
  • Resultados uniformes, incluso en series de pipeteo largas
  • Mecanismo Optiload para un sellado perfecto de la punta y una expulsión de la punta sin esfuerzo
  • Minimiza el riesgo de contaminación con filtros Safe-Cone y completamente esterilizable en autoclave
  • El ajuste de volumen en un solo paso con el botón de bloqueo de volumen evita el volumen accidental cambio
  • El aislamiento térmico de los componentes internos mejora la precisión
  • Alta resistencia química y resistencia UV
Ligero, cómodo y fácil de usar
  • Recomendado frecuentemente por funcionarios de salud y seguridad
  • Excelente ergonomía para proteger de lesiones por esfuerzo repetitivo en manos, brazos y hombros
  • Las fuerzas necesarias de pipeteo y de expulsión de puntas de filtro son excepcionalmente ligeras
  • Pantalla transparente y fácil de leer con números grandes y pequeños incrementos
  • Codificación de color del intervalo de volumen para facilitar la selección de pipeta y punta
  • Fácil de mantener; solo 2-3 piezas para desmontar y limpiar
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Del 2 al 0,6%
Certificaciones/conformidad ISO 9001/13485, ISO 14001
Puntas compatibles Sartorius Consejos
Espaciado de las puntas ajustable Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Naranja
Desechables Reutilizables
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 8
Línea de productos mLINE
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 30 a 300 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incrementos 0,2 μl
Precisión 1,00 a 0,25
Garantía 2 años