Learn More
Cytiva™ MiniTrap™ Columna
Código de producto. 11359991 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359991 1 unidad paquete de 50
1 options
Código de producto. 11359991 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 28940928
 Artículo restringido
El Cytiva™ MiniTrap™ Las columnas son columnas de cromatografía de pequeña escala diseñadas para una purificación rápida y conveniente. Se utilizan comúnmente para diversas aplicaciones, incluida la purificación de proteínas, la purificación de anticuerpos, la purificación de péptidos y la purificación de ácidos nucleicos.
  • Para una separación y purificación rápida y eficiente de muestras.
  • El formato desechable, preenvasado y de un solo uso permite un procesamiento de muestras fácil y cómodo.
  • Ideal para uso en laboratorios de I+D, desarrollo de procesos y control de calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción MiniTrap columna de cromatografía
Tipo de producto Columna
Para utilizar con (aplicación) Purificación y separación a pequeña escala
Formato Cartucho de cromatografía
Desechables Un solo uso
Cantidad 1 unidad
compliance-icons
Nombre del producto
  • PD MiniTrap G-10 columns
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one