Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, nailon, 0,45 μm
BIOPHARMA
Código de producto. 11732524 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
13 mm
33 mm
Estilo de salida:
Luer-Slip macho
Salida de tubo
Cantidad:
1000/Pk.
100Pack
250/Pk.
50/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Estilo de salida Cantidad unitSize
11732524 13 mm Luer-Slip macho 1000/Pk. paquete de 1000
10309880 13 mm Luer-Slip macho 100Pack paquete de 100
12531269 13 mm Salida de tubo 100Pack paquete de 100
10423513 33 mm Luer-Slip macho 250/Pk. paquete de 250
10131873 33 mm Luer-Slip macho 1000/Pk. paquete de 1000
10769503 33 mm Luer-Slip macho 50/Pk. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11732524 Proveedor Merck N.º de proveedor SLHNX13NK
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Millex™ Nylon Filtro de jeringa, 0,45 μm para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener líneas de base planas.
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los productos no estériles Millex™ Filtros de jeringa con Nylon Membrana:
  • No estéril Millex™ Los filtros de jeringa con membrana de nailon hidrófilo son compatibles con una amplia gama de disolventes.
  • Disponible en 0,20 μm y 0,45 μTamaños de poro m y dos diámetros para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
  • Compatible con soluciones acuosas y orgánicas, proporcionando amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio.
  • La carcasa de polipropileno ofrece un nivel bajo de extraíbles y amplia compatibilidad química
Aplicaciones:
  • filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas;
  • Filtración de disolventes
  • Purificación de soluciones acuosas y orgánicas
Disponible en varios tamaños de paquete:
  • SKU que termina en NS (-------NS): 50 por paquete
  • SKU que termina en NL (-------NL): 100 por paquete
  • SKU que termina en TL (-------TL): 100 por paquete
    • Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo.
  • SKU que termina en NB (-------NB): 250 por paquete
  • SKU que termina en NK (-------NK): 1000 por paquete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de color Morado
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Filtro de jeringa
Para utilizar con (equipo) Jeringa
Material Polipropileno
Material (membrana) Nailon
Tamaño de poro 0,45 μm
Volumen de muestra 10 mL
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras analíticas
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Luer-Slip macho
Estilo de salida Luer-Slip macho
Cantidad 1000/Pk.
Tipo Filtro de jeringa
Volumen (métrico) < 10 ml
Diámetro (métrico) 13 mm
Diámetro del filtro (métrico) 13 mm