Learn More
Kartell™ Almacenamiento de portaobjetos de microscopio
Descripción
Includes
Unidad de almacenamiento de diapositivas (la cubierta antipolvo se vende por separado).
- Tiene capacidad para 100 portaobjetos de microscopio (76 mm de largo x 26 mm de ancho)
- Cada cavidad está numerada; los datos del lote pueden escribirse dentro o fuera de las placas de los extremos
- La cubierta de accesorios evita que el polvo y otros cuerpos extraños contaminen los portaobjetos.
Nota: Las tapas que se muestran en la imagen de arriba no están incluidas; se venden por separado (ver 10772751).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Unidad de almacenamiento de portaobjetos con 100 posiciones |
| Capacidad para portaobjetos | 100 portaobjetos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 360 x 38 x 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de portaobjetos de microscopio |
| Material | ABS, poliestireno |
| Modelo | 921 |
| Cantidad | Paquete de 2 |