Learn More
Vileda Professional™ MicroRoll Limpieza de entornos controlados
Código de producto. 17852506
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
14 x 10 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17852506 14 x 10 in paquete de 4
1 options
Código de producto. 17852506 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 149146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    241.86€ / paquete de 4
    Ahorro 31.14€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El MicroRoll Wipe es un paño de microfibra liviano que brinda una resistencia excepcional con un rendimiento de limpieza de baja pelusa. No es necesario invertir en instalaciones de lavado y el personal no necesita cambiar sus prácticas de limpieza actuales, lo que resulta en una mejor limpieza sin carga de trabajo adicional.
  • Adecuado para limpieza de salas blancas y entornos controlados.
  • Paño de microfibra desechable
  • Rendimiento de limpieza de superficies sin dejar marcas en superficies de acero inoxidable, vidrio y espejos.
  • Altas propiedades de eliminación de residuos
  • Bajo nivel de generación de pelusas
  • Alta resistencia a la tracción y al desgarro.
  • Diseñado para su uso en salas blancas. ISO 7 a 9 (GMP CD)
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas limpias
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35 cm
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 25 cm
Material Poliéster, poliamida
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 14 x 10 in