Description
Combina la dispensación sin contacto con la instalación sin complicaciones y un cambio fácil de frascos
Los productos de cuidado de manos Micronova son suaves y eficaces y cuentan con emolientes incorporados para la piel de las manos que se lavan con frecuencia. Los frascos con bomba dosificadora de 500 ml se pueden utilizar como dispensadores independientes o con el dispensador de jabón sin contacto M-Zone™ MicroDispenser™ (ICDISP-3) para garantizar resultados no contaminados.
- Desinfectante de manos instantáneo NovaClenz™ - Fabricado con etanol al 62 % para ayudar a prevenir la transferencia viral. Eficaz contra las bacterias, incluyendo: pseudomonas, salmonela y estafilococos. Eficaz en la reducción de las infecciones nosocomiales. Reforzado con emolientes para hidratar las manos.
- Jabón de manos antimicrobiano Hy-G-Clenz™ - Hecho con 0,13 % de cloruro de benzalconio y emolientes naturales. Efectivo contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas. Actividad persistente de hasta tres horas. Tiene pH equilibrado e hidratantes naturales, ideales para el lavado frecuente de manos. Cumple con las normas OSHA.
- Solución de alcohol isopropílico estéril AquaHol™ -- Hecha con IPA esteril al 70 % en 30 % de agua de calidad WFI, y cumple con los requisitos USP. Filtrado terminal a 0,1 micrómetros. Irradiado con radiación gamma. Ideal para usar en guantes para salas limpias.
- Jabón de manos NovaDyne™ de uso general -- Jabón de manos con loción suave y pH equilibrado. Fabricado con hidratantes integrados/emolientes de la piel, ideales para lavarse las manos con frecuencia.
- Jabón de manos bajo en sodio LoNa™: jabón de manos y limpiador de guantes bajo en iones y con poca espuma, especialmente diseñado para salas limpias de alta tecnología; menos de 100 ppb de sodio. Con pH equilibrado y lo suficientemente puro para usarse en la cara.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Jabón de manos antibacteriano |
| Color-coded | N.º |
| Formulario | Líquido |
| pH | 5:50 a 6:50 |
| Scent | Aroma normal |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |
| Color | Blanco |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.