Descripción
Combina la dispensación sin contacto con la instalación sin complicaciones y un cambio fácil de frascos
El dispensador de jabón sin contacto M-Zone™ MicroDispenser™ está diseñado para su uso con una selección de cápsulas dispensadoras ICCAP que se enrosca en los correspondientes frascos reemplazables de 500 ml y se encaja en el pocillo del dispensador. Cuando se pasa la mano por debajo de la unidad y se rompe el haz electrónico, la burbuja de la boca ejerce presión sobre el jabón para que se dispensen 1 o 2 ml en la palma de la mano
- Dispensador de jabón sin contacto
- Montaje en pared con bandeja antigoteo
- Sustitución de frascos e instalación sin complicaciones
- Unidad compacta alimentada por gravedad, sin necesidad de tubos
- Uso eficiente de la batería
- Para su uso con una selección de cápsulas dispensadoras ICCAP:
- ICCAP-16: cápsula dispensadora verde de 2 ml para jabones y higienizador
- ICCAP-17IR : cápsula dispensadora azul de 1 ml para IPA estéril o desinfectante
- Diseñada para su uso con los frascos de repuesto de 500 ml Micronova para el cuidado de las manos:
- Hy-G-Clenz - Jabón antibacteriano, Aquahol - Alcohol estéril, NovaClenz - Desinfectante de manos y LoNa - Jabón de manos bajo en sodio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de jabón de manos |
| Color-coded | N.º |
| Tipo de mango | Ninguno |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | OSHA y CDC |
| Color | Blanco |
| Descripción | Requiere pilas AA; Requiere frascos de cuidado de manos de 500 ml y ICCAP-16 o ICCAP-17IR |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas, biomédicas y sanitarias |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Mostrar más |