Learn More
Micronova™ SlimLine™ Fundas para trapeadores de cabeza plana
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4909382 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
NovaPoly, Poliéster liso
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones unitSize
11956845 NovaPoly, Poliéster liso 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) cada uno
11922495 NovaPoly, Poliéster liso 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) cada uno
11942495 NovaPoly, Poliéster liso 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11956845 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SLSC69
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor QPSL O QSSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Una serie de fundas elásticas de poliéster 100 % suave con interiores de espuma de uretano que son ideales para la limpieza y desinfección de todas las superficies y equipos en la sala limpia.
El Micronova Slimline™ Las fundas para trapeador de cabeza plana se adaptan al modelo 360° girar SlimLine™ Adaptadores que se pueden bloquear a 180°° Para una limpieza más controlada. Estas fundas de fregona elásticas se fijan de forma fácil y segura al bastidor de fregona de plástico o acero inoxidable. Disponible sin interior de espuma (SMC6-14) para usarse solo o sobre bastidores de fregona de cabezal plano para uso prolongado.
  • Fundas elásticas de fregona para salas limpias con interiores de espuma de uretano
  • Fácil de cambiar y encaja de forma segura en el bastidor de la fregona
  • Ideal para una limpieza y desinfección excelentes de superficies de salas limpias
  • Saturación completa para una amplia dispersión desinfectante
  • Capa de espuma totalmente recubierta de poliéster
  • NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
  • SMC6: opción de una sola capa sin interior de espuma
  • Se ajusta al QPSL, el bastidor de plástico o el bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
  • Adecuadas para su uso con desinfectantes fuertes y esterilización en autoclave repetida
  • Puede lavarse y reutilizarse
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
Tipo de producto Funda de mopa
Tipo de cabezal Plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 22.9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12.7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/Cs.
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Fregona para salas limpias SlimLine
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material NovaPoly, Poliéster liso