Learn More
Micronova™ SlimLine™ Fundas para trapeadores de cabeza plana
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11922495 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
NovaPoly, Poliéster liso
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones unitSize
11922495 NovaPoly, Poliéster liso 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) cada uno
11956845 NovaPoly, Poliéster liso 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) cada uno
11942495 NovaPoly, Poliéster liso 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11922495 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SLSC614
Requires
Bastidor QPSL O QSSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Una serie de fundas elásticas de poliéster 100 % suave con interiores de espuma de uretano que son ideales para la limpieza y desinfección de todas las superficies y equipos en la sala limpia.
El Micronova Slimline™ Las fundas para trapeador de cabeza plana se adaptan al modelo 360° girar SlimLine™ Adaptadores que se pueden bloquear a 180°° Para una limpieza más controlada. Estas fundas de fregona elásticas se fijan de forma fácil y segura al bastidor de fregona de plástico o acero inoxidable. Disponible sin interior de espuma (SMC6-14) para usarse solo o sobre bastidores de fregona de cabezal plano para uso prolongado.
  • Fundas elásticas de fregona para salas limpias con interiores de espuma de uretano
  • Fácil de cambiar y encaja de forma segura en el bastidor de la fregona
  • Ideal para una limpieza y desinfección excelentes de superficies de salas limpias
  • Saturación completa para una amplia dispersión desinfectante
  • Capa de espuma totalmente recubierta de poliéster
  • NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
  • SMC6: opción de una sola capa sin interior de espuma
  • Se ajusta al QPSL, el bastidor de plástico o el bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
  • Adecuadas para su uso con desinfectantes fuertes y esterilización en autoclave repetida
  • Puede lavarse y reutilizarse
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
Tipo de producto Funda de mopa
Tipo de cabezal Plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Fregona para salas limpias SlimLine
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material NovaPoly, Poliéster liso