Learn More
Micronova™ Cubos de polipropileno SlimLine™
BIOPHARMA
Product Code. 12861994 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
12861994 Azul cada uno
12802004 Rojo cada uno
12822004 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12861994 Supplier Micronova™ Supplier No. B7DB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.40€
    76.70€ / paquete de 1
    Ahorro 3.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine™
Micronova SlimLine™ los cestillos de polipropileno están diseñados para brindar un funcionamiento óptimo con Micronova BucketLiners™ y la gama de escurridores de la serie W-9. Los cestillos codificados por color están disponibles en una selección de rojo, amarillo, azul, verde y gris.
  • Cestillos de polipropileno rectangulares
  • Sus 50 cm de ancho son ideales para fregonas de recambio plano y fregonas de tiras
  • 22,7 litros de capacidad
  • Graduaciones de volumen con marcadores de galones y litros
  • Codificado por colores con una selección de rojo, amarillo, azul, verde y gris
  • Compatibilidad con BucketLiners y escurridores de la serie W-9
  • Cestillos de repuesto para carros de la serie SlimT y SlimLine
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Tipo de producto Cubo para fregona
Capacidad (métrico) 22,7 L
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 6 gal
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Para esterilizar en autoclave, sin apilar, invierta el cubo para permitir el drenaje.
Color Azul
Dimensiones 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Sistema de fregona y cubo SlimLine
Altura (imperial) 10,5 in
Altura (métrico) 26,7 cm
Longitud (imperial) 22 in
Longitud (métrico) 55,9 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm