Learn More
Micronova™ Manopla de limpieza PolyMitt™
Código de producto. 30713262 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Material:
Microfibra de poliéster/nailon, espuma de uretano fina de doble cara
Microfibra de poliéster/nylon
Poliamida no tejida, espuma de uretano
Poliéster de punto liso
Poliéster texturizado
Poliéster texturizado, espuma de uretano fina de doble cara
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Tamaño de la unidad
30713262 Blanco Poliéster texturizado, espuma de uretano fina de doble cara paquete de 24
13187746 Azul Microfibra de poliéster/nylon cada uno
13157756 Azul Microfibra de poliéster/nailon, espuma de uretano fina de doble cara cada uno
13147746 Blanco Poliéster de punto liso cada uno
13187736 Blanco Poliamida no tejida, espuma de uretano 1 PCS
13167736 Blanco Poliéster texturizado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30713262 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MWDT1111
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Una gama de manoplas de limpieza que aúnan la versatilidad de una toallita de alta calidad, y la comodidad y seguridad de un guante para simplificar la limpieza de las zonas de difícil acceso de la sala limpia. Disponibles en una variedad de tejidos para una limpieza especializada.
Las Micronova PolyMitt™ toallitas limpiadoras vienen en un tamaño estándar, diseñadas para ajustarse cómodamente sobre una mano enguantada, facilitando la limpieza alrededor de carros, estanterías, depósitos, tubos y otras zonas difíciles de limpiar en la sala limpia.
  • Manoplas de limpieza duraderas para simplificar la limpieza
  • La versatilidad de una toallita de alta calidad con la comodidad y seguridad de un guante
  • Talla única: se adapta cómodamente a la mano enguantada
  • Diseñadas para limpiar zonas de difícil acceso de la sala limpia
  • Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • NovaPoly — El poliéster tejido 100% liso proporciona una excelente dispersión de desinfectantes
    • PoliSorb: — poliéster texturizado al 100 % para eliminar residuos y dispersar el desinfectante
    • MegaTex — La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • Microfiber  — : poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
  • Disponible con o sin capa de espuma de uretano
  • Compatible con desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
  • Reutilizables
Especificaciones
Tipo de producto Limpieza de guantes
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 20.3 cm
Material Poliéster texturizado, espuma de uretano fina de doble cara
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Dimensiones (L x An) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies en salas limpias y entornos controlados
Cantidad de embalaje 1/Pk., 24/Cs.
Esterilidad No estéril
Instrucciones de cuidado Instrucciones de lavandería -- El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado para eliminar completamente los desinfectantes antes de reutilizarlos o esterilizar con vapor. La temperatura del agua o de la secadora no debe superar los 180 grados C.