Learn More
Micronova™ Fregona PolyGen™
BIOPHARMA
Código de producto. 11902485 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11902485 Poliéster cada uno
1 options
Código de producto. 11902485 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor PG912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.45€
    53.03€ / paquete de 1
    Ahorro 13.42€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Requires
Bastidor MH o QDMH con mango de la serie SSU
La fregona de tiras de 100 % poliéster, con tejido de espiga sin bordes que garantiza un particulado bajo, es suficientemente absorbente para limpiar hasta un acabado seco. También puede usarse para aplicar desinfectantes.
Económica y con un nivel reducido de pelusas
La fregona de tiras Micronova PolyGen™ es una fregona con poca producción de pelusas y filamentos en bucle con tejido de espiga sin bordes. La fregona es suficientemente absorbente para limpiar hasta un acabado seco, pero también puede usarse para aplicar desinfectantes que requieren un tiempo de secado prolongado. Disponible irradiado con rayos gamma.
  • Una fregona de filamentos de poliéster tejido en bucle sin bordes
  • Suficientemente absorbente para conseguir un acabado seco
  • Para usar con adaptador QDMH-1 o mangos de fregona de tiras estándar
  • Sometido a radiación gamma para zonas y equipos asépticos.
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Se pueden lavar para volver a utilizarse
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 38,1 x 20,3 cm (15 x 8 in)
Tipo de producto Fregona de tiras
Código de color Blanco
Color Blanco
Longitud (imperial) 15 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 38,1 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 20,3 cm
Anchura (imperial) 8 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Tejido de espiga en sus hilos en bucle
Para utilizar con (aplicación) Desinfección y limpieza de suelos en salas limpias y entornos controlados
Color-coded No
Material Poliéster