Learn More
Micronova™ M-Zone™ SnapMop™ Funda para trapeador de cabeza plana
Product Code. 12827043 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Material:
Malla abrasiva de poliéster, Poliéster, Poliéster
Microfibra de poliéster, Nylon, Espuma de uretano, Poliéster, Poliéster
Microfibra de poliéster, Poliéster, 20 % nailon, Poliéster, Poliéster
Poliamida no tejida, Poliéster, Poliéster
Poliéster
Poliéster liso, Poliéster, Poliéster
Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior
Poliéster, Polysorb, Polysorb
PolyMesh, Poliéster, Poliéster
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
5 x 14 pulg.
Color:
Azul
Blanco
Unit Size:
24 PCS
paquete de 24
paquete de 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Dimensiones Color unitSize
12827043 Poliamida no tejida, Poliéster, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanco paquete de 24
13137566 Poliéster liso, Poliéster, Poliéster 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Blanco paquete de 24
12807043 Poliéster liso, Poliéster, Poliéster 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanco paquete de 24
12817043 Poliéster liso, Poliéster, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanco 24 PCS
12847043 Microfibra de poliéster, Poliéster, 20 % nailon, Poliéster, Poliéster 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Azul 24 PCS
12837043 Poliamida no tejida, Poliéster, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanco 24 PCS
13127556 Poliéster, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanco paquete de 24
13187546 Poliéster, Polysorb, Polysorb 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanco paquete de 24
12857043 Microfibra de poliéster, Poliéster, 20 % nailon, Poliéster, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Azul paquete de 24
13147576 Malla abrasiva de poliéster, Poliéster, Poliéster 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) Blanco paquete de 24
13117576 Poliamida no tejida, Poliéster, Poliéster 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Blanco paquete de 24
13117556 Poliéster, Polysorb, Polysorb - - paquete de 24
13107566 Poliéster 5 x 14 pulg. - paquete de 50
13167576 PolyMesh, Poliéster, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) Blanco paquete de 24
13177576 PolyMesh, Poliéster, Poliéster 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Blanco paquete de 24
13147586 Microfibra de poliéster, Nylon, Espuma de uretano, Poliéster, Poliéster 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) Azul paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12827043 Supplier Micronova™ Supplier No. MZSM62014
This item is not returnable. View return policy
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Una gama de fundas de recambio plano ligeras y de encaje a presión con interiores de espuma de uretano, diseñadas para una limpieza y desinfección eficaces en salas limpias. Disponible en una amplia variedad de opciones de tejidos para hacer frente a los
El Micronova M-Zone™ SnapMop™ Las fundas para trapeador de cabeza plana se adaptan al modelo 360° girar SnapMop™ Adaptador que se puede bloquear a 180°° Para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporcionan una excelente absorbencia, una limpieza eficaz y dispersión de desinfectante para aplicaciones de limpieza especializadas. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
  • Fundas de recambio de mopa plano con encaje a presión
  • Interiores de espuma de uretano del poliéster completamente recubiertos de tela
  • Enganches a presión de acero inoxidable
  • Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
    • Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex —La poliamida 100% no tejida es absorbente con una superficie ligeramente abrasiva.
    • PolyMesh —100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de fregado suave.
    • NovaLite —Tejido de gamuza absorbente con buena resistencia a la fricción.
  • Disponible sin interior de espuma para un barrido y una desinfección rápidas
  • Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
    • Las fundas de 22 cm (9 in) son excelentes para zonas y espacios más pequeños
    • Las fundas de 35 cm (14 in) y 45 cm (18 in) son ideales para suelos, paredes y techos
  • Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Dimensiones 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Tipo de producto Funda de mopa
Tipo de cabezal Plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 18 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 45,7 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliamida no tejida, Poliéster, Poliéster