Learn More
Micronova™ PilloMop™ y adaptador irradiados
BIOPHARMA
Product Code. 13197496 Shop All Micronova Products
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave
Unit Size:
paquete de 12
Product Code. Material Unit Size
13197496 Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave paquete de 12
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13197496 Supplier Micronova™ Supplier No. PM648IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    240.34€ / paquete de 12
    Ahorro 10.66€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El resistente adaptador de mopa de placa de acetal con pivotes giratorios de 360° funciona con la mopa 100 % poliéster liso de estilo almohada para limpiar estanterías, cámaras estrechas, piezas pequeñas, interiores de equipos y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios. Diseñado para su uso con los mangos de acero inoxidable de la serie SSU
El modelo PilloMop™ de Micronova está disponible en dos grosores y se acopla fácilmente al adaptador PilloMop™ a través de tiras de velcro de poliéster. Una funda protectora de poliéster de una sola capa sin interior de espuma (PMC-648) puede usarse sola o sobre PilloMop™ para uso prolongado.
  • Mopa de estilo almohada y bastidor de la mopa de placa del acetal
  • Mopa de poliéster 100 % tejido liso con interior de espuma de uretano
  • El recambio incluye pivotes que giran 360° para llegar fácilmente a esquinas y ángulos de difícil acceso
  • Ideal para la limpieza de estanterías, cámaras estrechas, piezas pequeñas, interiores de equipos y otras aplicaciones para salas limpias y laboratorios.
  • La mopa incluye tiras de velcro para acoplarse fácilmente al bastidor de la mopa de placa de acetal.
  • Compatible con IPA, lejía, peróxido y otros desinfectantes y limpiadores comunes
  • Usar con mangos de acero inoxidable de desconexión rápida de la serie SSU
  • Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
  • Esterilizable en autoclave
Order Info
Las mopas miden 23 x 12,7 cm. El diseño de recambio plano se acopla al adaptador de desconexión rápida PilloMop (se vende por separado). Los mangos extensibles y estándar de acero inoxidable también se venden por separado (a continuación). La base y la funda protectora se venden por separado.
Specifications
Dimensiones 21,6 x 10,2 cm (8,5 x 4 in)
Tipo de producto Fregona para salas limpias
Color Blanco
Longitud (imperial) 8,5 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 21,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y saneamiento de superficies y áreas pequeñas de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave