Learn More
Micronova™ Fregona de tiras tubulares de poliéster-rayón irradiadas PharmaPly™
Tienda Micronova Productos
Descripción
Requires
Bastidor MH-1, MHC-1 o QDMH-1 con mango de la serie SSU
La fregona de tiras tubulares Micronova PharmaPly™ PolyCellulose™, cuando está completamente saturada, tiene la mitad del peso de los productos de la competencia, lo que la hace ergonómicamente ideal para grandes áreas de producción y ciclos de limpieza las 24 horas del día. Los filamentos retorcidos de poliéster/celulosa permiten una capa uniforme, sin humectación excesiva.
- Fregona de tiras tubulares muy ligera, 15,24 x 38,1 cm (6 x 15 in)
- Tejido de mezcla de poliéster/celulosa con baja producción de pelusa y muy absorbente
- Tiras PolyCellulose blancas: 55 % poliéster, 45 % celulosa
- Ideal para grandes áreas de producción y ciclos de limpieza las 24 horas del día
- Los filamentos retorcidos permiten una capa uniforme de líquido, sin humectación excesiva
- Cuando el cabezal de fregona está completamente saturado tiene la mitad del peso de los productos de la competencia
- Ideal para entornos controlados, industria farmacéutica, hospitales y laboratorios
- Para su uso con adaptadores para fregonas de las series QDMH-1 o MH-1
- Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in) |
| Tipo de producto | Fregona de tiras |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 40,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 15,2 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |