Learn More
Micronova™ Limpiador de suelo NovaClean™
BIOPHARMA
Código de producto. 11952475 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 qt
1 gal
5 gal
Tamaño de la unidad:
15.14 LT
18.90 litro
cada uno
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (imperial) Tamaño de la unidad
11952475 1 gal 15.14 LT
18788979 1 qt paquete de 8
12887053 5 gal 18.90 litro
11972475 5 gal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11952475 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor NC1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    327.35€ / 15.14 litros
    Ahorro 14.65€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Detergente concentrado para salas limpias multiuso diseñado para su uso entre aplicaciones desinfectantes y para la eliminación de residuos. Libre de iones móviles, esta fórmula es eficaz en la mayoría de las superficies, incluyendo suelos conductores y aplicaciones de semiconductores.
El Micronova NovaClean™ Floor Cleaner es un detergente para salas blancas multiuso con una filtración fina y una pureza que es ideal para las industrias farmacéutica y biotecnológica. NovaClean AFX (NC10-G) es una formulación libre de aminas, especialmente adecuada en aplicaciones de semiconductores.
  • Detergente concentrado para salas limpias
  • Eficaz en la mayoría de las superficies, incluidas las aplicaciones de conductores y semiconductores
  • Ideal para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
  • No generará una carga estática y no afectará la eficacia del suelo conductivo
  • Produce de 227,12 l a 484,5 l (60-128 gal) de solución de limpieza por recipiente de 3,8 l (1 gal)
  • Sin iones móviles
  • Filtrado a 0,1 micrómetros
  • Bajo en iones; bajo en sodio y potasio
  • Bajos niveles de residuos no volátiles
  • Biodegradable
  • Aclarado que no deja residuos
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de suelos
Color-coded N.º
Formulario Líquido transparente
pH 7 to 9
Línea de productos NovaClean
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Composición Surfactante bajo en iones filtrado de 0,1 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa.
Desechables Single-use
filtradas por Non-filtered
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Detergente filtrado para salas limpias de uso general, aclarado que no deja residuos
Para utilizar con (equipo) Fregonas y cubos o paños y esponja
Volumen (imperial) 1 gal
Volumen (métrico) 3,8 L