Learn More
Micronova™ Dispensador de jabón sin contacto M-Zone™ MicroDispenser™
BIOPHARMA
Código de producto. 13197306 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
13197306 2 mL Verde paquete de 6
13107316 1 mL Azul paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13197306 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor ICCAP16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.45€
    29.27€ / paquete de 6
    Ahorro 1.18€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Sistema de dispensación de productos para el cuidado de las manos sin contacto que ofrece una instalación sencilla en la pared y una bomba alimentada por gravedad, para un reemplazo simple de la botella y un uso eficiente de la batería.
El dispensador sin contacto está diseñado para usarse con una selección de cápsulas dispensadoras ICCAP que se enroscan en las botellas reemplazables de 500 ml correspondientes y encajan en el recipiente del dispensador. Cuando se pasa la mano por debajo de la unidad y se rompe el haz electrónico, la burbuja de la boca ejerce presión sobre el jabón para que se dispensen 1 o 2 ml en la palma de la mano
  • Dispensador de jabón sin contacto
  • Montaje en pared con bandeja antigoteo
  • Sustitución de frascos e instalación sin complicaciones
  • Unidad compacta alimentada por gravedad, sin necesidad de tubos
  • Uso eficiente de la batería
  • Para su uso con una selección de cápsulas dispensadoras ICCAP:
    • ICCAP-16: cápsula dispensadora verde de 2 ml para jabones y higienizador
    • ICCAP-17IR: cápsula dispensadora azul de 1 ml para IPA estéril o desinfectante
  • Diseñado para su uso con el Micronova Botellas de repuesto de 500 ml para el cuidado de las manos:
    • Hy-G-Clenz - jabón antibacterial, Aquahol - alcohol estéril, NovaClenz - desinfectante de manos y LoNa - jabón de manos bajo en sodio
Especificaciones
Tipo de producto Cápsula dispensadora
Color-coded Sí
Formulario Cápsulas
Tipo de mango Ninguno
Tipo de punta Boquilla
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Instrucciones de cuidado Una vez colocado el pico, la botella invertida encaja en el hueco del dispensador. Cuando el haz electrónico es interrumpido por una mano que pasa debajo de la unidad, la burbuja en el pico se presiona para dispensar el jabón o la loción en la palma de la mano.
Certificaciones/conformidad ISO Certificado de conformidad de instalación certificada 9001
Color Verde
Contenido y almacenamiento Mantener a temperatura ambiente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,375 x 1,375 x 3,25 in. (3,49 x 3,49 x 8,26 cm)
Desechables Reutilizable
filtradas por Sin filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Jabones y desinfectantes estándar
Para utilizar con (equipo) M-Zone MicroDispenser Jabón o desinfectante, ICDISP-3
Altura (imperial) 3,25 in
Altura (métrico) 8.26 cm
Longitud (imperial) 1,375 in
Longitud (métrico) 3.49 cm
Material Polipropileno
Resistente a Compatible con limpiadores de superficies comunes
Tamaño 5 x 5 x 5
Volumen (imperial) 0,068 oz
Volumen (métrico) 2 mL
Anchura (imperial) 1,375 in
Anchura (métrico) 3.49 cm