Learn More
Micronova™ Dispensador de jabón sin contacto M-Zone™ MicroDispenser™
BIOPHARMA
Código de producto. 13107316 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
13107316 1 mL Azul paquete de 6
13197306 2 mL Verde paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13107316 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor ICCAP17IR
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Sistema de dispensación de productos para el cuidado de las manos sin contacto que ofrece una instalación sencilla en la pared y una bomba alimentada por gravedad, para un reemplazo simple de la botella y un uso eficiente de la batería.
La cápsula dispensadora sin contacto está diseñada para usarse con una elección de cápsulas dispensadoras ICCAP que se atornillan a las botellas reemplazables correspondientes de 500 mL y se insertan en el pozo del dispensador. Cuando el haz electrónico se rompe al pasar una mano por debajo de la unidad, la burbuja en el grifo se hunde para dispensar 1 o 2 mL de cuidado de manos en la palma.
  • Dispensador de jabón sin contacto
  • Montaje en pared con bandeja antigoteo
  • Sustitución de frascos e instalación sin complicaciones
  • Unidad compacta alimentada por gravedad, sin necesidad de tubos
  • Uso eficiente de la batería
  • Para su uso con una selección de cápsulas dispensadoras ICCAP:
    • ICCAP-16: cápsula dispensadora verde de 2 ml para jabones y higienizador
    • ICCAP-17IR: cápsula dispensadora azul de 1 ml para IPA estéril o desinfectante
  • Diseñado para usarse con botellas Micronova de repuesto de 500 mL para el cuidado de las manos:
    • Hy-G-Clenz - jabón antibacteriano, Aquahol - alcohol estéril, NovaClenz - gel desinfectante y LoNa - jabón de manos bajo en sodio
Especificaciones
Tipo de producto Cápsula dispensadora
Color-coded Sí
Formulario Cápsulas
Tipo de mango Ninguno
Tipo de punta Boquilla
Scent Sin perfume
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Instrucciones de cuidado Una vez colocado el pico, la botella invertida encaja en el hueco del dispensador. Cuando el haz electrónico es interrumpido por una mano que pasa debajo de la unidad, la burbuja en el pico se presiona para dispensar el jabón o la loción en la palma de la mano.
Certificaciones/conformidad ISO 9001 Certificado de instalación certificada Certificado de conformidad Certificado de irradiación
Color Azul
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,375 x 1,375 x 3,25 in. (3,49 x 3,49 x 8,26 cm)
Desechables Reutilizable
filtradas por Sin filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Un pico de burbuja se enrosca en la botella de 500 ml para usar con IPA estéril.
Para utilizar con (equipo) M-Zone MicroDispenser
Altura (imperial) 3,25 in
Altura (métrico) 8.26 cm
Longitud (imperial) 1,375 in
Longitud (métrico) 3.49 cm
Material Polipropileno
Cantidad 6/Pk.
Resistente a Resistente a la mayoría de los productos químicos
Tamaño 5 x 5 x 5
Volumen (imperial) 0,03 oz
Volumen (métrico) 1 mL
Anchura (imperial) 1,375 in
Anchura (métrico) 3.49 cm