Descripción
Requires
Adaptadores MegaSwat™
Las fundas irradiadas Micronova™ MegaSwat™ están diseñadas para encajar en el adaptador MegaSwat™ y los mangos QD de la serie SSU, para la limpieza y desinfección en seco o húmedo en áreas ISO de 5 a 9. La mopa de tipo hoja flexible es ideal para limpiar debajo, alrededor y detrás de equipos pesados o calibrados en la sala limpia. Las fundas están irradiadas con gamma y están disponibles con o sin interior de espuma.
- Las mopas de poliéster de punto se deslizan fácilmente debajo y detrás de los equipos
- Diseñado para su uso con el adaptador para mopas flexible MegaSwat™ y los mangos QD de la serie SSU
- Disponibles en varios tamaños
- Disponible con o sin interior de espuma
- NovaPoly, 100 % poliéster tejido que proporciona una excelente dispersión del desinfectante
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in) |
| Tipo de producto | Funda de mopa |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 20,3 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 7,6 cm |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |