Learn More
Micronova™ Fundas para mopas irradiadas MegaSwat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13177436 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster
Poliéster liso, Espuma de uretano
Dimensiones:
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in)
7,6 x 40,6 cm (3 x 16 in)
Para utilizar con (equipo):
Mango de las series QDMS-16 y SSU
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones Para utilizar con (equipo) unitSize
13177436 Poliéster 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in) Mango de las series QDMS-16 y SSU paquete de 12
13187426 Poliéster liso, Espuma de uretano 7,6 x 40,6 cm (3 x 16 in) Mango de las series QDMS-16 y SSU paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13177436 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MS68IR
Requires
Adaptadores MegaSwat™
Las fundas para mopa irradiadas Micronova™ funcionan con el adaptador de mopa MegaSwat™ de tipo hoja para limpiar eficazmente alrededor, debajo y detrás de equipos de procesamiento pesado y equipos calibrados en el laboratorio y en la sala lim
Las fundas irradiadas Micronova™ MegaSwat™ están diseñadas para encajar en el adaptador MegaSwat™ y los mangos QD de la serie SSU, para la limpieza y desinfección en seco o húmedo en áreas ISO de 5 a 9. La mopa de tipo hoja flexible es ideal para limpiar debajo, alrededor y detrás de equipos pesados o calibrados en la sala limpia. Las fundas están irradiadas con gamma y están disponibles con o sin interior de espuma.
  • Las mopas de poliéster de punto se deslizan fácilmente debajo y detrás de los equipos
  • Diseñado para su uso con el adaptador para mopas flexible MegaSwat™ y los mangos QD de la serie SSU
  • Disponibles en varios tamaños
  • Disponible con o sin interior de espuma
  • NovaPoly, 100 % poliéster tejido que proporciona una excelente dispersión del desinfectante
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in)
Tipo de producto Funda de mopa
Color Blanco
Longitud (imperial) 8 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 20,3 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 7,6 cm
Anchura (imperial) 3 in
Desechables Reutilizables
Cantidad Envasado en una sala limpia de clase 100. Bolsa doble. Indicador de irradiación colocado en la bolsa exterior. Las 12 fregonas se envasan en una caja revestida de polietileno. Indicador de irradiación colocado en la caja.
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Mango de las series QDMS-16 y SSU
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de equipos de proceso y laboratorio y alrededor de ellos en áreas asépticas
Color-coded No
Material Poliéster