Learn More
Micronova™ Fregona de tiras de microfibra M-Zone™ MegaSorb™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11986855 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño:
10 oz
12 oz
Cantidad:
12/caja
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño Cantidad unitSize
11986855 Blanco 12 oz 12/caja paquete de 12
13137456 Azul 10 oz 12/caja paquete de 12
13108685 Azul 10 oz 50/caja paquete de 50
13147456 Blanco 10 oz 12/caja paquete de 12
13118685 Blanco 10 oz 50/caja paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11986855 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor MZCRMS1112
Requires
Bastidor MH, MHC o QDMH con mango de la serie SSU
Una fregona muy absorbente que combina la eficacia de limpieza de la microfibra con la comodidad de una fregona de tiras en bucle. Los filamentos en mechones están compuestos de poliéster y náilon, diseñados para recoger líquidos y partículas diminutas en entornos controlados y críticos.
La fregona de tiras de microfibra M-Zone™ MegaSorb™ cuenta con tubos de microfibra distintivos con filamentos en mechones de poliéster y náilon 30 veces más pequeños que las fibras de algodón, que permiten recoger pequeñas partículas. La fregona de microfibra de doble grosor (MZCRMS-10D) es especialmente eficaz para recoger derrames y limpiar grandes áreas.
  • Fregona de tiras en bucle de microfibra
  • Muy absorbente y con baja producción de pelusas
  • Tubos de microfibra de poliéster y náilon en mechones
  • Trabaja para recoger las partículas diminutas donde las fibras de algodón apenas se deslizan
  • Se desliza fácilmente alrededor de equipos y accesorios para salas limpias
  • Diseñado para su uso en entornos controlados y críticos
  • La opción de microfibra blanca incluye una banda de frotado adicional
  • Se usa con el mango MH-1 o el adaptador QDMH-1 MicroMop con mangos de la serie SSU
  • Opción de embalaje a granel disponible
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in)
Tipo de producto Fregona de tiras
Color Blanco
Capacidad 12 oz
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 40,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 15,2 cm
Anchura (imperial) 6 in
Resistente a Productos químicos
Tamaño 12 oz
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (aplicación) Desinfección y limpieza de suelos en salas limpias y entornos controlados
Color-coded No
Material Microfibra de poliéster, Nylon, Nylon