Learn More
Micronova™ Limpiador en gel de acero inoxidable
BIOPHARMA
Product Code. 15590713 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (imperial):
16 oz
Packungsgröße:
paquete de 6
Catalog No. Volumen (imperial) Packungsgröße
15590713 16 oz paquete de 6
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15590713 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. SC1P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.38€
    118.81€ / paquete de 6
    Ahorro 16.57€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Limpiador en gel en aerosol para acero inoxidable, con tecnología avanzada antigoteo, para eliminar óxido, oxidación y acumulación de residuos en acero inoxidable, metal y muchas otras superficies duras. Disponible en un frasco con pulverizador de 500 ml (16 oz).
  • Se adhiere y se desliza sobre la mayoría de las superficies con un esfuerzo mínimo en contacto
  • Aplíquelo en juntas y grietas cuando trata el óxido o la acumulación de residuos para pretratar antes de limpiar
  • No atomizado— no afectará la calidad del aire
  • Sin fósforo
  • Surfactantes biodegradables
  • Sin compuestos orgánicos volátiles (COV)
  • NSF Calificación A7
Spezifikation
Tipo de producto Detergente en gel
Color-coded N.º
Formulario Gel
Tipo de mango Ninguno
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Color Transparente
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa. Proteger de la congelación.
Para utilizar con (aplicación) Gel limpiador para superficie inoxidable
Volumen (imperial) 16 oz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.